Merck
W285900
Sigma-Aldrich
Phenethyl anthranilate
≥98%, FCC
Synonym(e):
Benzyl carbinyl anthranilate
About This Item
Lineare Formel:
2-(H2N)C6H4CO2CH2CH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.29
FEMA-Nummer:
2859
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
258
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.723
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
bp
226 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
39-44 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
chocolate; honey; iris; fruity; rose; sweet
SMILES String
Nc1ccccc1C(=O)OCCc2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)18-11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10-11,16H2
InChIKey
PXWNBAGCFUDYBE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)