Merck
W280801
Sigma-Aldrich
Octyl isobutyrate
≥98%, FCC
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCO2(CH2)7CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.32
FEMA-Nummer:
2808
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
593
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.473
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
Dichte
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
creamy; green; woody; earthy; soapy
SMILES String
CCCCCCCCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C12H24O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-12(13)11(2)3/h11H,4-10H2,1-3H3
InChIKey
PQCYCHFQWMNQRJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
206.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
97.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)