W262577
Distilled lemon oil
natural, product of Simone Gatto
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Citrus limon (L.) Burm. F.
Qualitätsniveau
Qualität
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Organoleptisch
fresh; lemon; citrus
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)