Merck
W259200
Sigma-Aldrich
Immortelle absolute
natural
Synonym(e):
Helichrysum oil
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2592
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Biologische Quelle
Helichrysum angustifolium
Qualität
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 182.20
Brechungsindex
n20/D 1.479
Dichte
0.894 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
spicy; woody
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)