Merck
W257109
Sigma-Aldrich
Hexyl 2-furoate
≥97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.24
FEMA-Nummer:
2571
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
361
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
13.005
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Kosher
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.472 (lit.)
bp
105 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCOC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C11H16O3/c1-2-3-4-5-8-14-11(12)10-7-6-9-13-10/h6-7,9H,2-5,8H2,1H3
InChIKey
KMLFVAGUWNPADU-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)