W244309
Ethyl-2-methylbutyrat
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
Berry butyrate, Ethyl 2-methylbutanoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.397 (lit.)
bp
133 °C (lit.)
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
apple; green
SMILES String
CCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-6(3)7(8)9-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
HCRBXQFHJMCTLF-UHFFFAOYSA-N