Merck
W221309
Sigma-Aldrich
Isobutyl salicylate
≥98%, FCC
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
FEMA-Nummer:
2213
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
434
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.750
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.509 (lit.)
bp
267 °C (lit.)
Dichte
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
floral; herbaceous
SMILES String
CC(C)COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-5-3-4-6-10(9)12/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
InChIKey
PTXDBYSCVQQBNF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup