Merck
W220701
Sigma-Aldrich
Laevulinsäure-butylester
≥97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH2CH2CO2(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.22
FEMA-Nummer:
2207
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
374
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.436
Biologische Quelle
synthetic
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.427 (lit.)
bp
106-108 °C/5.5 mmHg (lit.)
Dichte
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
fruity
SMILES String
CCCCOC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C9H16O3/c1-3-4-7-12-9(11)6-5-8(2)10/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
ISBWNEKJSSLXOD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)