Merck
W218502
Sigma-Aldrich
Benzoesäure-isobutylester
≥98%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CO2CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
FEMA-Nummer:
2185
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
567
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.757
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.495 (lit.)
bp
241-242 °C (lit.)
Dichte
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
chocolate; rose
SMILES String
CC(C)COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)8-13-11(12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
InChIKey
KYZHGEFMXZOSJN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
[Rationale for maximum allowable concentration of isobutyl benzoate in atmospheric air of populated areas].
M V Murkova et al.
Gigiena i sanitariia, (2)(2), 15-16 (1994-02-01)
Corine Tourné-Péteilh et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(34), 15523-15529 (2011-07-30)
Interfacial tension, electrical conductivity, NMR self-diffusion and DLS experiments have been used to investigate the self-aggregation in water of ionic liquids associating an ibuprofenate anion and 1-alkyl-3-methylimidazolium [C(n)MIm](+) (n = 4, 6, 8) cations. Despite the short alkyl chain on