Merck
W205907
Sigma-Aldrich
Amylbuttersäure
≥99%
Synonym(e):
Pentylbutyrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.24
FEMA-Nummer:
2059
CoE-Nummer:
270c
MDL-Nummer:
Flavis-Nummer:
9.044
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.41 (lit.)
bp
184-188 °C (lit.)
Dichte
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-8-11-9(10)7-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
CFNJLPHOBMVMNS-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Banana, pineapple, cherry, sweet
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)