Wichtige Dokumente
W203408
Allylisothiocyanat
≥95%, FCC
Synonym(e):
AITC, Allylsenföl
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.529 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−80 °C (lit.)
Dichte
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
horseradish; pungent
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=CCN=C=S
InChI
1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
InChIKey
ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
113.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
45 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?