Merck
W202002
Sigma-Aldrich
Allylanthranilat
≥98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.20
FEMA-Nummer:
2020
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
254
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.719
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Kann enthalten
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.574 (lit.)
bp
105 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
224-228 °C (lit.)
Dichte
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green
SMILES String
Nc1ccccc1C(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H11NO2/c1-2-7-13-10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h2-6H,1,7,11H2
InChIKey
UCANFCXAKYMFGA-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
verpackt in Glasflaschen
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)