Merck
W200611
Sigma-Aldrich
Essigsäure
≥99.5%, FCC, FG
Synonym(e):
Glacial acetic acid
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.05
FEMA-Nummer:
2006
Beilstein:
506007
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
0002
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
8.002
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
sour
Qualität:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.814
FDA 21 CFR 173.370
FDA 21 CFR 184.1005
Dampfdichte
2.07 (vs air)
Dampfdruck
15.2 hPa ( 20.0 °C)
73.3 hPa ( 50.0 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
800 °F
Haltbarkeit
Expiration date period - 5 years
Expl.-Gr.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Farbe
colorless
Brechungsindex
n20/D 1.371 (lit.)
pH-Wert
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16.2 °C (lit.)
Übergangstemp.
solidification point ≥15.6 °C
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
SMILES String
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
sour
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChIKey
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Essigsäure ist eine organische Säure und wird hauptsächlich als Konservierungsstoff, Säuerungsmittel und als Geschmacksstoff verwendet. Sie ist der Hauptbestandteil von Essig und Holzessig. In Kombination mit Triebmitteln reagiert sie mit Natron und setzt Kohlenstoffdioxid frei. Essigsäure wird hauptsächlich als Geschmacksstoff in Speiseeis, nichtalkoholischen Getränken und Backwaren verwendet.
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
102.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
39 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bender DA and Bender AE
Benders? Dictionary of Nutrition and Food Technology (1999)
IgoeY Rs, et al
Dictionary of Food ingredients, 3-3 (1999)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 13-15 (1997)
Fenaroli G
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, 5-5 (1971)
Takashi Taniguchi et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 67(2), 517-526 (2014-11-12)
Fli-1, a potential predisposing factor for systemic sclerosis (SSc), is constitutively down-regulated in the lesional skin of patients with SSc by an epigenetic mechanism. To investigate the impact of Fli-1 deficiency on the induction of an SSc phenotype in various