W200301
Acetaldehyd
≥99%, meets FCC analytical specification
Synonym(e):
Ethanal
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FCC analytical specification
Dampfdichte
1.52 (vs air)
Dampfdruck
14.63 psi ( 20 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
365 °F
Expl.-Gr.
60 %
Brechungsindex
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−125 °C (lit.)
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
pungent; ethereal; fruity
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChIKey
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-38.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-38.89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves