THSX1171
ThalesNano X-Cube™ CatCart® catalyst cartridge system
indium, powder
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Hersteller/Markenname
Nanotechnologiai Rt.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)