Merck
T55204
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trichlor-5-nitrobenzol
97%
About This Item
Lineare Formel:
Cl3C6H2NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.44
Beilstein:
1959066
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
97%
bp
288 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
49-55 °C (lit.)
Dichte
1.79 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)