Merck
T42005
Sigma-Aldrich
1-(o-Tolyl)-piperazin -hydrochlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16N2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.72
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
238-240 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].Cc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2.ClH/c1-10-4-2-3-5-11(10)13-8-6-12-7-9-13;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;1H
InChIKey
LZNYIWJDVYCKDU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)