Merck
T300632
ETHYL {[2-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)-3-PHENYLPROPANOYL]AMINO}ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H20N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.404
MDL-Nummer: