Merck
T150037
N-(4,5-DIMETHYL-1,3-THIAZOL-2-YL)-2-[(5-METHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C15H16N4OS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.449
MDL-Nummer: