Merck
T149101
N'-[1-(4-HYDROXYPHENYL)ETHYLIDENE]-2-(5,6,7,8-TETRAHYDRO-2-NAPHTHALENYLOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H22N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.41
MDL-Nummer: