Merck
T144908
N-(5-CHLORO-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-2-[(5-METHYL-1,3-BENZOXAZOL-2-YL)SULFANYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C17H12ClN3O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
389.885
MDL-Nummer: