Merck
T144614
ETHYL 2-[[(1,3-BENZOXAZOL-2-YLSULFANYL)ACETYL]AMINO]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C16H15N3O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.444
MDL-Nummer: