Merck
T142476
2-[5-(4-METHOXYPHENYL)-3-(2-THIENYL)-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-1-YL]-2-OXOETHYL 4-MORPHOLINECARBODITHIOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H23N3O3S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.628
MDL-Nummer: