Merck
T133051
1-(2-(2-(2,4-DICHLOROPHENOXY)PROPANOYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-NAPHTHYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C27H18Cl4N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
576.268
MDL-Nummer: