Merck
T106348
2-(4-TERT-BUTYL-2-(2-(2,6-DIETHYLANILINO)-2-OXOETHOXY)PHENOXY)-N-(2,6-DIETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C34H44N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
544.741
MDL-Nummer: