SLW3710/06
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
500 mL, disc diam. 95 mm, porosity grade 3
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 3710/06
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
3710/06
SciLabware
Kapazität
500 mL
500 mL
Scheibendurchm.
95 mm
Porengröße
grade 3 porosity
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.