SLW1350/06M
Pyrex® Roux culture flask, off-set neck
1200 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1350/06M
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Pyrex flask
neck (off-set)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1350/06M
L × B × H
275 mm × 123 mm × 56 mm
Kapazität
1200 mL
1200 mL
Hals ID
33 mm
Arbeitsvolumen
1200 mL
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
- Ideal for cell culture
- Manufactured from chemically inert Pyrex glass for a contamination-free environment
- Withstands repeated autoclaving
- Off-set neck
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)