SIK7507-10
11-Methacryloyloxyundecylphosphonic acid
≥95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H29O5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.36
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
solid
Haltbarkeit
3 years under the recommended conditions
Farbe
white
Anwendung
This coupling agent is used to create polymerizable surfaces.
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)