Merck
SIK2101-10
Sigma-Aldrich
[1,1′-Biphenyl]-2,2′,4,4′,6,6′-hexacarboxylic acid - H6BPHC
≥97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H10O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.26
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)