Merck
S65189
5-BUTYRYL-8-METHOXY-4,4-DIMETHYL-4,5-DIHYDRO-1H-[1,2]DITHIOLO[3,4-C]QUINOLINE-1-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C17H19NO2S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.538
MDL-Nummer: