Merck
R998346
N'-(4-BR-BENZYLIDENE)2((1-(2-CL-BENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)THIO)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H18BrClN4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
513.847
MDL-Nummer: