Merck
R998338
N'-{(E)-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}-2-{[1-(2-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C30H25ClN4O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
541.076
MDL-Nummer: