Merck
R977748
(2-(2-((4-(2-CHLOROBENZYL)-1-PIPERAZINYL)AC)CARBOHYDRAZONOYL)PHENOXY)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H25ClN4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
444.922
MDL-Nummer: