Merck
R976741
N'-[(E)-1-[1,1'-BIPHENYL]-4-YLETHYLIDENE]-2-{[5-(4-BROMOPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C30H24BrN5OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
582.527
MDL-Nummer: