Merck
R972371
4-{(E)-[({[5-(BENZYLSULFANYL)-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETYL)HYDRAZONO]METHYL}-2-METHOXYPHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H20N4O4S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
488.61
MDL-Nummer: