Merck
R970778
2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-{(E)-[2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]METHYLIDENE}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C25H19ClF3N5O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
545.975
MDL-Nummer: