Merck
R877557
(2E)-2-{[3-(4-BUTOXY-3-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-6-METHYL-7H-[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZINE-3,7(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C27H25N5O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
499.596
MDL-Nummer: