Merck
R875813
9-PHENYL-5-[(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)AMINO]-8H-THIENO[2',3':4,5]PYRIMIDO[2,1-A]PHTHALAZIN-8-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H20N4O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.517
MDL-Nummer: