Merck
R861294
2-[(3Z)-3-(2-(4-CHLOROPHENYL)-6-OXO[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-5(6H)-YLIDENE)-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H12ClN5O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
437.867
MDL-Nummer: