Merck
R783153
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-{(E)-[4-(DIETHYLAMINO)-2-HYDROXYPHENYL]METHYLIDENE}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C27H27ClN6O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
535.072
MDL-Nummer: