Merck
R782661
N'-[(E)-1-(2-HYDROXYPHENYL)ETHYLIDENE]-1,4,5,6-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]PYRAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C15H16N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.32
MDL-Nummer: