Merck
R766097
N'-[(E)-(2-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[1-(4-METHYLBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C25H24N4O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
444.56
MDL-Nummer: