Merck
R728357
N'-[(E)-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-3-(4-ISOPROPOXY-3-METHOXYPHENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H26N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
438.487
MDL-Nummer: