Merck
R726826
3-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]-N'-[(E)-(2-METHYL-1H-INDOL-3-YL)METHYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C27H23N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
449.517
MDL-Nummer: