Merck
R678848
N-{2,2,2-TRICHLORO-1-[({2-METHYL-4-[(E)-(2-METHYLPHENYL)DIAZENYL]ANILINO}CARBOTHIOYL)AMINO]ETHYL}HEXANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H28Cl3N5OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
528.936
MDL-Nummer: