Merck
R655643
N'-[(E)-(4-HYDROXY-3,5-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHOXYPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H25N5O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
519.584
MDL-Nummer: