Merck
R651451
N'-[(E)-(2-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-(4-METHYLPHENYL)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C25H23N5O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
457.558
MDL-Nummer: