Merck
R544841
2-(4-BROMO-5-METHYL-3-NITRO-PYRAZOL-1-YL)-N-(2-METHYLSULFANYL-PHENYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C13H13BrN4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
385.242
MDL-Nummer: