Merck
R544698
3-CHLORO-5-PHENYL-7-(TRIFLUOROMETHYL)-N-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H11ClF6N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
484.791
MDL-Nummer: