Merck
R528498
N'-[(E)-(4-ISOPROPYLPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C27H27N5OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
469.613
MDL-Nummer: